Learn More
Clorhidrato de 1-(1-oxidobenzo[d]isotiazol-3-il)piperazina 1-óxido, TRC
Código de producto. 30413933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413933 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30413933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO846835100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride
CAS 2514708-84-8
Fórmula molecular C11H14ClN3O2S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 1-(1-oxidobenzo[d]isotiazol-3-il)piperazina 1-óxido
Peso molecular (g/mol) 287.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.05