Learn More
1,1'-Oxalildiimidazol, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956271 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11956271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439620050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1′-Oxalyldiimidazole
CAS 18637-83-7
Punto de fusión 114.0°C to 117.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C8H6N4O2
Número MDL MFCD00043067
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole
Clave InChI ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(N1C=CN=C1)C(=O)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC bis(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,2-dione
Peso molecular (g/mol) 190.16
PubChem CID 100439
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza ≥80.0%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Oxalyldiimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.