Learn More
1-(1-naftiloxi)-2,3-epoxipropano, Mikromol™
Código de producto. 30051632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051632 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051632 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0043.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(1-naftiloxi)-2,3-epoxipropano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
CAS 2461-42-9
Nombres de analitos o componentes 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
SMILES C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-iloximetil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 200.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837 g/mol