Learn More
1-(1-Naftilmetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431628 25 g 25 g
15411628 1 g 1 g
15421628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55398.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40675-81-8
Fórmula molecular C15H18N2
Peso molecular (g/mol) 226.323
Número MDL MFCD01314185
Clave InChI HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
Nombre IUPAC 1-(naftalen-1-ilmetil)piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo