Learn More
1-(1-naftil)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Naphthyl)ethylamine |
| CAS | 42882-31-5 |
| Fórmula molecular | C12H13N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)amine, (RS)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (RS)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, 1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, 1-Amino-1-(1-naphthyl)ethane, 1-Naphthylethylamine, NSC 180601, NSC 7588, Dl-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, alpha-Methyl-1-naphthalenemethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-naftalen-1-iletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1048 |