Learn More
1-(1-naftil)etilamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Naphthyl)ethylamine-d3 |
| CAS | 1091627-43-8 |
| Fórmula molecular | C12H10D3N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(N)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-naftalen-1-iletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1236 |