Learn More
1-(1-Naftil)etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15224834 5 g 5 g
15144805 25 g 25 g
15234834 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15224834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450570050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42882-31-5
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 156°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.063
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2