Learn More
(+/-)-1-(1-Naftil)etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317366 5 g 5 g
11327366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09342.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.243 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42882-31-5
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.243
Número MDL MFCD00004014
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densidad 1.063
Punto de ebullición 155°C to 156°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.623
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 3197375
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98%