Learn More
1-(1-Naftil)-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene |
| Punto de fusión | 41°C to 43°C |
| Densidad | 0.968 g/mL |
| Punto de ebullición | 292°C to 293°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.595 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.38 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |