Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10229410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229410 25 g Glass Bottle 25 GR
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10229410 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 415430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Nombre de nota 97%
CAS 86-88-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige-Brown to Gray
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C11H10N2S
Número MDL MFCD00041824
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 708
Sinónimo 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
Clave InChI PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Nombre IUPAC Naftaleno-1-iltiourea
Peso molecular (g/mol) 202.275
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.28
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.