Learn More
1-(1-naftil)-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Naphthyl)-2-propanone |
| CAS | 33744-50-2 |
| Fórmula molecular | C13H12O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Naphthalenyl)-2-propanone, (1-Naphthyl)-2-propanone, 1-(Naphthalen-1-yl)-2-propanone, NSC 409522 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O/c1-10(14)9-12-7-4-6-11-5-2-3-8-13(11)12/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | O=C(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C |
| Nombre IUPAC | 1-(naftalen-1-il)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.09 |