Learn More
1-(1-Metilpiperidina-4-il)piperazina, TRC
Código de producto. 30478677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478677 500 mg 500 miligramos
30476815 1 g 1 g
30465945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725658500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23995-88-2
Fórmula molecular C10H21N3
Peso molecular (g/mol) 183.29
Sinónimo 1-(N-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Nombre IUPAC 1-(1-metilpiperidin-4-il)piperazina
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N3/c1-12-6-2-10(3-7-12)13-8-4-11-5-9-13/h10-11H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1735