Learn More
1-[(1-Metiletil)amino]-3-[4-[[(1-metiletil)imino]metil]fenoxi]-2-propanol, TRC
Código de producto. 30477265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477265 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30477265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265480100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-((1-Methylethyl)amino)-3-(4-(((1-methylethyl)imino)methyl)phenoxy)-2-propanol
CAS 29122-73-4
Fórmula molecular C16 H26 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)-1-(Isopropylamino)-3-(4-((isopropylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O2/c1-12(2)17-9-14-5-7-16(8-6-14)20-11-15(19)10-18-13(3)4/h5-9,12-13,15,18-19H,10-11H2,1-4H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=NC(C)C)cc1
Peso molecular (g/mol) 278.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.199