Learn More
1-(1-metiletoxi)-2-(1-metiletil)benceno, Mikromol™
Código de producto. 17980986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17980986 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(1-metiletoxi)-2-(1-metiletil)benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
CAS 14366-59-7
Nombres de analitos o componentes 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP), Propofol Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)Oc1ccccc1C(C)C
Nombre IUPAC 1-propan-2-il-2-propan-2-iloxibenceno
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol