Learn More
1-(1-Metil-4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416570 1 g 1 g
11426570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27624.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23995-88-2
Fórmula molecular C10H21N3
Peso molecular (g/mol) 183.299
Número MDL MFCD01075186
Clave InChI OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
Nombre IUPAC 1-(1-metilpiperidin-4-il)piperazina
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Punto de fusión 29°C to 32°C
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine