Learn More
Clorhidrato de 1-(1-metil-3,3-difenilpropil)piperidina, Mikromol™
Código de producto. 30050925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050925 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050925 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0760.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(1-metil-3,3-difenilpropil)piperidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
CAS 110246-09-8
Nombres de analitos o componentes 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N.ClH/c1-18(22-15-9-4-10-16-22)17-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14,18,21H,4,9-10,15-17H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3
Nombre IUPAC 1-(4,4-difenilbutan-2-il)piperidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 329.91
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.191 g/mol