Learn More
1-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-5-il)etano-1-uno, TRC
Código de producto. 30472333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472333 50 mg 50 miligramos
30476287 10 mg 10 miligramos
30472689 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32804050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194209-18-2
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.13
Nombre IUPAC 1-(3-metiltriazol-4-il)etanona
SMILES CC(=O)c1cnnn1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-methyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)ethan-1-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-4(9)5-3-6-7-8(5)2/h3H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0589