Learn More
Ácido 1-(1-hidroxi-4-metil-2-fenilazo)-2-naftol-4-sulfónico, puro, indicador de metales, Fisher Chemical
Código de producto. 10627222 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627222 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10627222 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/2350/44
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 3147-14-6
Punto de fusión de 300 °C
Color Negro
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C17H14N2O5S
Número MDL 11656
Cantidad 5 g
Sinónimo calmagite, calmagite, indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl azo, 3-hydroxy-4-6-hydroxy-m-tolyl azo-1-naphthalenesulfonic acid, calmagite indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl, vbrnloqcbcpphl-uhfffaoysa-n, calmagite metalindicatorforca,mgetc., 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methyl-phenylazo-1-naphthalenesulfonic acid, e-3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl naphthalene-1-sulfonic acid
Clave InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-hidroxi-5-metilfenil)hidrazinilideno]-3-oxonaftaleno-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 358.368
PubChem CID 6364506
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,38g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calmagite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.