Learn More
1,1'-Ferrocenodimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10402873 1 g 1 g
10280453 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10402873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382250010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1291-48-1
Fórmula molecular C12H14FeO2
Peso molecular (g/mol) 246.09
Número MDL MFCD02091688
Sinónimo ferrocene derivatives, 1,1'-bis hydroxymethyl ferrocen, 1,1'-ferrocenedimethanol, 1,1 inverted exclamation marka-ferrocenedimethanol
SMILES [Fe].OCc1cccc1.OCc1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1′-Ferrocenedimethanol
Punto de fusión 106.0°C to 109.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Ferrocenedimethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.