Learn More
1,1'-Ferrocenodimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1′-Ferrocenedimethanol |
| Punto de fusión | 106.0°C to 109.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.09 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 1,1'-Ferrocenedimethanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.