Learn More
1,1'-Ácido ferrocenedicarboxílico, TRC
Código de producto. 30180328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180328 250 mg 250 miligramos
30180093 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF307620250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1293-87-4
Fórmula molecular C12H10FeO4
Peso molecular (g/mol) 274.05
Sinónimo 1,1'-Dicarboxyferrocene, 1,1'-Bis(carboxy)ferrocene, 1,1'-Biscarboxylferrocene, Ferrocenedicarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 1,1′-Dicarboxiferroceno
SMILES O=C(O)[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]45678932[CH]=%10[CH]9=[CH]8[C-]7(C(=O)O)[CH]%106
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.99