Learn More
1-(1-Etilpropil)-5,6-dimetil-7-nitro-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30136198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136198 1 g 1 g
30135193 500 mg 500 miligramos
30009117 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8329051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73215-11-9
Fórmula molecular C14 H19 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 261.3196
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 1-(1-ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-, 1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-7-nitro-1-pentán-3-ilbenzimidazol
SMILES CCC(CC)n1cnc2cc(C)c(C)c(c12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pendimethalin metabolite 1 M455H029
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1477