Learn More
1-(1-etilpiperidin-3-il)metanamina, TRC
Código de producto. 30336405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336405 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30336405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB434335500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine
CAS 102459-02-9
Fórmula molecular C8H18N2
Cantidad 500 mg
Sinónimo [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3
SMILES CCN1CCCC(CN)C1
Nombre IUPAC (1-etilpiperidin-3-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 142.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.147