Learn More
1,1'-Etilidenebis[L-triptófano], TRC
Código de producto. 30012669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012669 50 mg 50 miligramos
30003794 100 mg 100 miligramos
30012472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91988050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132685-02-0
Fórmula molecular C24 H26 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 434.49
Sinónimo 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, Tryptophan Imp. A (EP), 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]indol-1-il]etil]indol-3-il]ácido propanoico
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1954
Porcentaje de pureza >95%