Learn More
1,1'-Etilidenobis[2,3-dicloro-4-metoxi-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Ethylidenebis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-41-6 |
| Fórmula molecular | C16H14Cl4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14Cl4O2/c1-8(9-4-6-11(21-2)15(19)13(9)17)10-5-7-12(22-3)16(20)14(10)18/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | ClC1=C(C(C)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(etano-1,1-diil)bis(2,3-dicloro-1-metoxibenceno) |
| Peso molecular (g/mol) | 380.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.97 |