Learn More
1,1'-[etilidenobis(2,3-dicloro-4,1-fenileno)]bis[4-metil-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[Ethylidenebis(2,3-dichloro-4,1-phenylene)]bis-4-methyl-piperazine |
| CAS | 519138-47-7 |
| Fórmula molecular | C24H30Cl4N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30Cl4N4/c1-16(17-4-6-19(23(27)21(17)25)31-12-8-29(2)9-13-31)18-5-7-20(24(28)22(18)26)32-14-10-30(3)11-15-32/h4-7,16H,8-15H2,1-3H3 |
| SMILES | ClC1=C(C(C)C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C(Cl)=C2Cl)C=CC(N4CCN(C)CC4)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(etano-1,1-diilbis(2,3-dicloro-4,1-fenileno))bis(1-metilpiperazina) |
| Peso molecular (g/mol) | 516.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.12 |