Learn More
1,1'-(etano-1,1-diil)-4,4'-(2-metilpropil)dibenceno, Mikromol™
Descripción
1,1'-(etano-1,1-diil)-4,4'-(2-metilpropil)dibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene |
| CAS | 102120-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H30 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP), Ibuprofen Impurity R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilpropil)-4-[1-[4-(2-metilpropil)fenil]etil]benceno |
| Mostrar más |