Learn More
Ácido 1,1'-[ditiobis(metileno)]bisciclopropanoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[Dithiobis(methylene)]biscyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-67-5 |
| Fórmula molecular | C12H18O4S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Montelukast Impurity 52 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O4S2/c13-9(14)5-11(1-2-11)7-17-18-8-12(3-4-12)6-10(15)16/h1-8H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)CC1(CC1)CSSCC2(CC2)CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1- 1-(carboximetil)ciclopropil]metildisulfanil]metil]ciclopropil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0647 |