Learn More
Ácido 1,1'-[disulfanodiilbis-[(2S)-2-metil-1-oxopropano-3,1-diil]]-bis[(2S)-pirrolidin-2-carboxílico] (disulfuro de captopril), Mikromol™
Descripción
Ácido 1,1'-[disulfanodiilbis-[(2S)-2-metil-1-oxopropano-3,1-diil]]-bis[(2S)-pirrolidin-2-carboxílico] (disulfuro de captopril)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Captopril Disulfide |
| CAS | 64806-05-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Captopril Disulfide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H28 N2 O6 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide, 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, SQ-14551, Captopril Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-carboxipirrolidin-1-il]-2-metil-3-oxopropil]disulfanil]-2-metilpropanoil]pirrolidin-2-carboxílico |
| Mostrar más |