Learn More
Clorhidrato de 1,1-difenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423037 5 g 5 g
11443664 25 g 25 g
11453664 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11289.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-47-2 | C12H13ClN2 | 220.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-47-2
Fórmula molecular C12H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 220.7
Número MDL MFCD00012950
Clave InChI MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenylhydrazine hydrochloride, n,n-diphenylhydrazine hydrochloride, unii-o8100cbz4n, diphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, monohydrochloride, n,n-diphenylhydrazinium 1+ chloride, 1,1-diphenylhydrazine hcl, 1,1-diphenylhydrazine monohydrochloride, aminodiphenylamine, chloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 10738
Nombre IUPAC 1,1-difenilhidracina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼163°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3569340
Índice Merck 14,3325
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.7
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride