Learn More
Clorhidrato de 1,1-difenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼163°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3569340 |
| Índice Merck | 14,3325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.7 |
| Porcentaje de pureza | 98% |