Learn More
1,1-difenilbut-1-eno, Mikromol™
Código de producto. 17903616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17903616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17903616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0760.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-difenilbut-1-eno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Diphenylbut-1-ene
CAS 1726-14-3
Nombres de analitos o componentes 1,1-Diphenylbut-1-ene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,1-Diphenylbut-1-ene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16/c1-2-9-16(14-10-5-3-6-11-14)15-12-7-4-8-13-15/h3-13H,2H2,1H3
SMILES CCC=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenilbut-1-enilbenceno
Peso molecular (g/mol) 208.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1252 g/mol