Learn More
1,1'-Difenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Biphenyl |
| CAS | 92-52-4 |
| Fórmula molecular | C12 H10 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,1'-bifenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0783 |