Learn More
1,1'-difenil-D10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biphenyl D10 |
| CAS | 1486-01-7 |
| Fórmula molecular | C12 2H10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Biphenyl-d10 (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Biphenyl-d10, Perdeuteriobiphenyl, Perdeuterobiphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 164.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.141 |