Learn More
Carbonato de N-succimidil 1,1-dioxobenzo[b]tiofen-2-ilmetil, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325585 1 g 1 g
11335585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19733.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197244-91-0
Fórmula molecular C14H11NO7S
Peso molecular (g/mol) 337.302
Número MDL MFCD03095506
Clave InChI XBVMGLSMCWWRLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dioxidobenzo b thiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, bsmoc-osu, 1,1-dioxobenzo b thiophen-2-ylmethyl n-succinimidyl carbonate, 1,1-dioxobenzo b thiophen-2-ylmethyl n-succimidyl carbonate, 1,1-dioxo-1??-benzothiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n-benzo b thiophenesulfone-2-methoxycarbonyloxy succinimide, 2,5-dioxoazolidinyl 1,1-dioxobenzo d thiolen-2-yl methoxy formate, 1,1-dioxo-1-benzothiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 2-2,5-dioxopyrrolizinooxy carbonyloxy methyl benzo b thiophene 1,1-dioxide, carbonic acid, 1,1-dioxidobenzo b thien-2-yl methyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
PubChem CID 3344958
Nombre IUPAC carbonato de (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (1,1-dioxo-1-benotiofen-2-il)metilo
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3S2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dioxobenzo[b]thiophen-2-ylmethyl N-succimidyl carbonate
Punto de fusión 140°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 8274967
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.31
Porcentaje de pureza 95%