Learn More
Yoduro de 1,1-dioctadecil-3,3,3,3-tetrametilindotricarbocianina (> 90%), CTR
Código de producto. 30341994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341994 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30341994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41515825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide
CAS 100068-60-8
Fórmula molecular C63H101IN2
Cantidad 25 mg
Sinónimo DiIC18(7), DiR, XenoLight DiR, 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1\C(=C/C=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c3ccccc3C2(C)C)\C(C)(C)c4ccccc14
Nombre IUPAC (2Z)-2-[(2E,4E,6E)-7-(3,3-dimetil-1-octadecilindol-1-io-2-il)hepta-2,4,6-trienilideno]-3,3-dimetil-1-octadecilindol;yoduro
Peso molecular (g/mol) 1013.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1012.7009