Learn More
1,1-Dimetilurea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463565 25 g Frasco de vidrio 25 g
10147153 5 g Frasco de vidrio 5 g
10259193 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-94-7
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00007959
Clave InChI YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
Nombre IUPAC 1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Dimethylurea
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 183°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC(O)NH2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino