Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 1-Dimethylurea |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 179°C to 183°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2NC(O)NH2 |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |