Learn More
1,1-Dimetilpropargilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470268 5 g 5 g
15480268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53448.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1-dimetilpropargilamina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2978-58-7
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.134
Número MDL MFCD00008052
Clave InChI VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-in-2-amina
SMILES CC(C)(C#C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylpropargylamine
Densidad 0.79
Punto de ebullición 79°C to 80°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Índice de refracción 1.4237
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 95%