Learn More
1,1-dimetiloxirano, TRC
Código de producto. 30382471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382471 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30382471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47906510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethyloxirane
CAS 558-30-5
Fórmula molecular C4H8O
Cantidad 10 g
Sinónimo alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CO1
Nombre IUPAC 2,2-dimetiloxirano
Peso molecular (g/mol) 72.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0575