Learn More
1,1-Dimetilhidrazina-d8 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylhydrazine-D8 Monodeuterochloride |
| CAS | 1219802-85-3 |
| Fórmula molecular | C2 D8 N2 . Cl D |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylhydrazine-d8 DCl, 1,1-Di(methyl-d3)hydrazine-d2 deuterochloride, 1,1-Dimethylhydrazine-d8 monodeuterochloride, N,N-Di(methyl-d3)hydrazine-d2 deuterochloride, N,N-Dimethylhydrazine-D8 monodeuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3;/hD3 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2 H)clorano;1,1-dideuterio-2,2-bis(trideuteriometil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.6147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.1019 g/mol |
| Mostrar más |