Learn More
1,1-Dimetiletil (R)-[2-[(metilsulfonil)oxi]-1-feniletil] Carbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl (R)-[2-[(methylsulfonyl)oxy]-1-phenylethyl]Carbamate |
| CAS | 102089-75-8 |
| Fórmula molecular | C14H21NO5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethyl Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5S/c1-14(2,3)20-13(16)15-12(10-19-21(4,17)18)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(COS(=O)(=O)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-feniletilo] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 315.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.114 |