Learn More
Nitrito de 1,1-dimetiletilo (~90 %), TRC
Código de producto. 30375534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375534 10 g 10 g
1 options
Product Code. 30375534 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47473010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl Nitrite
CAS 540-80-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 H9 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)ON=O
Nombre IUPAC nitrito de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633
Porcentaje de pureza >95