Learn More
N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]carbamato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol™
Descripción
N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]carbamato de 1,1-dimetiletilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| CAS | 641571-14-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 F3 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, [3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), [3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18F3N3O2/c1-10-8-22(9-20-10)13-6-11(16(17,18)19)5-12(7-13)21-14(23)24-15(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,21,23) |
| SMILES | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]carbamato de terc-butilo |
| Mostrar más |