Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-metil-N-[3-[[(2E)-1-oxo-3-(2-tienil)-2-propen-1-il]amino]propil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl Ester N-Methyl-N-(3-(((2E)-1-oxo-3-(2-thienyl)-2-propen-1-yl)amino)propyl)carbamic Acid |
| CAS | 1449108-86-4 |
| Fórmula molecular | C16H24N2O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O3S/c1-16(2,3)21-15(20)18(4)11-6-10-17-14(19)9-8-13-7-5-12-22-13/h5,7-9,12H,6,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)/b9-8+ |
| SMILES | CN(CCCNC(=O)\C=C\c1cccs1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[3-[[(E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoil]amino]propil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1508 |