Learn More
1,1-Éster Dimetiletil Éster N-(3-Iodopropil)carbámico, TRC
Código de producto. 30362566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362566 250 mg -
30357400 100 mg 100 miligramos
30351877 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC183613250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167479-01-8
Fórmula molecular C8H16NO2I
Peso molecular (g/mol) 285.12
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl N-(3-iodopropyl)carbamate, 1,1-Dimethylethyl (3-Iodopropyl)carbamate, tert-Butyl (3-Iodopropyl)carbamate, tert-Butyl N-(3-Iodopropyl)carbamate
Nombre IUPAC Tert-butil N-(3-iodopropil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl Ester N-(3-Iodopropyl)carbamic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16INO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0226