Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido [(1S,2S)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropil)amino]-1-(fenilmetil)propil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl Ester [(1S,2S)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid |
| CAS | 143225-31-4 |
| Fórmula molecular | C19H32N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [S-(R*,R*)]-[2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-1,1-dimethylethyl Ester Carbamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32N2O3/c1-14(2)12-20-13-17(22)16(11-15-9-7-6-8-10-15)21-18(23)24-19(3,4)5/h6-10,14,16-17,20,22H,11-13H2,1-5H3,(H,21,23)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)CNC[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3S)-3-hidroxi-4-(2-metilpropilamino)-1-fenilbutan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 336.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.2413 |