Learn More
(1,1-dimetiletil)dimetil[(1-metil-3-butinil)oxi]silano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butynyl)oxy]silane |
| CAS | 80186-44-3 |
| Fórmula molecular | C11H22OSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butyn-1-yl)oxy]silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22OSi/c1-8-9-10(2)12-13(6,7)11(3,4)5/h1,10H,9H2,2-7H3 |
| SMILES | CC(CC#C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dimetil-pent-4-in-2-iloxisilano |
| Peso molecular (g/mol) | 198.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.144 |