Learn More
(4R-cis)-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol™
Código de producto. 17900436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17900436 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17900436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0400.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dimetiletil (4R-cis)-6-Aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
CAS 125995-13-3
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H27 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CCN)OC(C)(C)O1
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-(2-aminoetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 273.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.194 g/mol