Learn More
4'-(Bromometil)bifenil-2-carboxilato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol™
Código de producto. 30461280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461280 4 x 25 mg -
30049648 100 mg 100 miligramos
30051456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461280 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0939.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4'-(Bromometil)bifenil-2-carboxilato de 1,1-dimetiletilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
CAS 114772-40-6
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dimethylethyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 Br O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 4'-(Bromomethyl)-biphenyl-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzoic acid tert-butyl ester, 2'-(tert-Butoxylcarbonyl)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-(tert-butoxycarbonyl)biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-(tert-butoxycarbonyl)biphenyl, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 4'-Bromomethyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-(4-bromomethylphenyl)benzoate, tert-Butyl 4-(bromomethyl)biphenyl-2'-carboxylate, tert-Butyl 4-bromomethylbiphenyl-2-carboxylate, tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, Telmisartan Imp H (EP), Telmisartan Imp. H (EP), Telmisartan Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19BrO2/c1-18(2,3)21-17(20)16-7-5-4-6-15(16)14-10-8-13(12-19)9-11-14/h4-11H,12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)fenil]benzoato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 347.25
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0568 g/mol